Print…
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
300160010 300160050
ACRO300160010EA 74.3 EUR
ACRO300160010 ACRO300160050
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt 95%
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate potassium salt
CAS No.: 14782-58-2
Fórmula: C₁₂H₁₂BKN₈O₄
Ponto de Fusão: 253…254 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800557
Número CAS: 14782-58-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %