Print…
Amberlite® XAD-1180 adsorvente polimérico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
299151000 299155000
ACRO299151000EA 36.2 EUR
ACRO299151000 ACRO299155000
Amberlite® XAD-1180 adsorvente polimérico
Amberlite® XAD-1180
Appearance: White to light yellow =<1.80
Ponto de Inflamação: 298 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145830
Número CAS: 9003-69-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Beads
Particle size ≥10.0 % (> 0.850 mm)
Harmonic mean size 0.350 to 0.600 mm
Uniformity coefficient ≤1.80
Moisture holding capacity 61 to 67 %