Print…
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
296410025 296410100
ACRO296410025EA 57.5 EUR
ACRO296410025 ACRO296410100
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(R)-Glycidyl-3-nitrobenzenesulphonate
CAS No.: 115314-17-5
Fórmula: C₉H₉NO₆S
Ponto de Fusão: 59…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013436
Número CAS: 115314-17-5
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3) < -21.5°