Print…
Maltitol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
295800250 295802500 295800010
ACRO295800250EA 31.7 EUR
ACRO295800250 ACRO295802500 ACRO295800010
Maltitol 95%
Maltitol
CAS No.: 585-88-6
Fórmula: C₁₂H₂₄O₁₁
Ponto de Fusão: 147…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006600
Número CAS: 585-88-6
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥94 % (ELSD)
Specific optical rotation +105.5° to +108.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, H2O) (On anhydrous substance)