Print…
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
295782500 295780010
ACRO295782500EA 60.2 EUR
ACRO295782500 ACRO295780010
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II) (30 - 32% Ru)
Bis(2-methylallyl)-1,5-cyclooctadieneruthenium(II)
CAS No.: 12289-94-0
Fórmula: C₁₆H₂₆Ru
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00216965
Número CAS: 12289-94-0
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
NMR ≥94 %