Print…
2-Ethynylpyridine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
295670010 295670050 295670250
ACRO295670010EA 54.8 EUR
ACRO295670010 ACRO295670050 ACRO295670250
2-Ethynylpyridine 98+%
2-Ethynylpyridine
CAS No.: 1945-84-2
Fórmula: C₇H₅N
Ponto de ebulição: 77…78 °C (14 mmHg)
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041598
Número CAS: 1945-84-2
Encomendar
Appearance Clear dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %