Print…
Chloromethyl butyrate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chloromethylbutyrate, Butyric Acid Chloromethyl Ester
295580250 295580050
ACRO295580250EA 113 EUR
ACRO295580250 ACRO295580050
Chloromethyl butyrate 99%
Chloromethyl butyrate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Peso Molecular: 136.58 g/mol
Ponto de ebulição: 150 °C (993mbar)
Densidade: 1.074 g/cm³
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216961
Número CAS: 33657-49-7
UN: 2924
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %