Print…
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
295230050 295230250
ACRO295230050EA 53.9 EUR
ACRO295230050 ACRO295230250
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine 97%
2-Amino-6-hydroxy-8-mercaptopurine
Appearance: Yellow Crystalline powder
Fórmula: C₅H₅N₅OS
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075623
Número CAS: 28128-40-7
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %