Print…
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
294750050 294750010
ACRO294750050EA 73.3 EUR
ACRO294750050 ACRO294750010
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Appearance: White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Fórmula: C₇H₈ClNO₂
Peso Molecular: 173.60 g/mol
Ponto de Fusão: 139…141 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012827
Número CAS: 6622-91-9
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %