Print…
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
294631000 294630250
ACRO294631000EA 259 EUR
ACRO294631000 ACRO294630250
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 97% estabilizada
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Fórmula: C₁₂H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 89…93 °C (7 mmHg)
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010217
Número CAS: 81172-89-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % triethylamine