Print…
4-Cyanostyrene 95% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
292910025 292910100
ACRO292910025EA 117 EUR
ACRO292910025 ACRO292910100
4-Cyanostyrene 95% estabilizado
4-Cyanostyrene
CAS No.: 3435-51-6
Fórmula: C₉H₇N
Ponto de ebulição: 56…58 °C (10 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00080445
Número CAS: 3435-51-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5765 to 1.5785 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.05 % tert.butylcatechol