Print…
Isobornyl methacrylate 85-90% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
292092500 292090010
ACRO292092500EA 74.2 EUR
ACRO292092500 ACRO292090010
Isobornyl methacrylate 85-90% estabilizado
Isobornyl methacrylate
CAS No.: 7534-94-3
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00081070
Número CAS: 7534-94-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥85 %
Stabilizer 100 to 200 ppm MEHQ