Print…
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
291970010 291970050
ACRO291970010EA 74.2 EUR
ACRO291970010 ACRO291970050
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Appearance: Red-brown to black Powder
Fórmula: C₃₄H₂₈O₂Pd
Peso Molecular: 575 g/mol
Ponto de Fusão: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051942
Número CAS: 32005-36-0
Encomendar
Appearance Red-brown to black Powder
Assay 16 to 21 % (Pd)