Print…
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), F-TEDA-BF4, 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate)
291490050 291490250 291491000
ACRO291490050EA 37 EUR
ACRO291490050 ACRO291490250 ACRO291491000
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate) 96%
N-Fluoro-N'-(chloromethyl)triethylenediaminebis(tetrafluoroborate)
CAS No.: 140681-55-6
Fórmula: C₇H₁₄B₂ClF₉N₂
Peso Molecular: 354.26 g/mol
Ponto de Fusão: 260 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142607
Número CAS: 140681-55-6
UN: 3088
ADR: 4.2 II
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥95 %