Print…
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Methoxycinnamic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 4-Methoxycinnamic Acid Octyl Ester, Octinoxate, Octyl 4-Methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)acrylate
291160250 291161000
ACRO291160250EA 67.1 EUR
ACRO291160250 ACRO291161000
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate 98% estabilizada
2-Ethylhexyl-4-methoxycinnamate
CAS No.: 5466-77-3
Fórmula: C₁₈H₂₆O₃
Peso Molecular: 290.40 g/mol
Densidade: 1.009 g/cm³
Ponto de Inflamação: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072582
Número CAS: 5466-77-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 to 0.1 % BHT
Specific gravity (25/25°C) 1.007 to 1.012
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥830 (at 307 to 308 nm, MeOH)
Acid value ≤1 mg KOH/g