Print…
Geranyl linalool mistura de isômeros ∼95% tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
278360250 278360025
ACRO278360250EA 638 EUR
ACRO278360250 ACRO278360025
Geranyl linalool mistura de isômeros ∼95% tech.
Geranyl linalool
CAS No.: 1113-21-9
Fórmula: C₂₀H₃₄O
Ponto de ebulição: 250 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,88 g/cm³
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059363
Número CAS: 1113-21-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity (25°C) 0.875 to 0.885