Print…
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
277812500 277810010
ACRO277812500EA 83.8 EUR
ACRO277812500 ACRO277810010
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide 99+%
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
CAS No.: 105786-40-1
Fórmula: C₈H₁₂N₂O
Peso Molecular: 152.197 g/mol
Ponto de Fusão: 235…253 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143157
Número CAS: 105786-40-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %