Print…
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
277745000 277740020
ACRO277745000EA 106 EUR
ACRO277745000 ACRO277740020
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid 98+%
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 37910-65-9
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143982
Número CAS: 37910-65-9
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %