Print…
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, solúvel em água, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
277340250 277341000
ACRO277340250EA 124 EUR
ACRO277340250 ACRO277341000
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3) 95%, solúvel em água, puro
Quinoline yellow sulphonic acid sodium salt (Acid yellow 3)
CAS No.: 8004-92-0
Fórmula: C₁₈H₁₁NO₂.2NaO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080727
Número CAS: 8004-92-0
Encomendar
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %