Print…
(S)-(+)-Camptothecin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
276721000 276720010
ACRO276721000EA 223 EUR
ACRO276721000 ACRO276720010
(S)-(+)-Camptothecin 98%
(S)-(+)-Camptothecin
CAS No.: 7689-03-4
Fórmula: C₂₀H₁₆N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00081076
Número CAS: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
HPLC ≥97.5 %