Print…
Boc-sarcosine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Boc-Sar-OH
275670050 275670250
ACRO275670050EA 26 EUR
ACRO275670050 ACRO275670250
Boc-sarcosine 99+%
Boc-sarcosine
Appearance: White Crystalline powder or crystals
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037795
Número CAS: 13734-36-6
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %