Print…
Tripropionin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
275101000 275102500
ACRO275101000EA 25.5 EUR
ACRO275101000 ACRO275102500
Tripropionin 97%
Tripropionin
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₁₂H₂₀O₆
Ponto de ebulição: 151 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,082 g/cm³
Ponto de Inflamação: 162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027005
Número CAS: 139-45-7
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.082 to 1.088