Print…
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one, Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
275070250 275070050
ACRO275070250EA 192 EUR
ACRO275070250 ACRO275070050
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone 99%
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 85…90 °C (,8mbar)
Densidade: 1,313 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134268
Número CAS: 19444-84-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %