Print…
Metaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
271860050 271862500 271860010
ACRO271860050EA 25.4 EUR
ACRO271860050 ACRO271862500 ACRO271860010
Metaldehyde 99%
Metaldehyde
Appearance: White Crystalline powder
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Peso Molecular: 176.21 g/mol
Ponto de Fusão: 246 °C
Ponto de Inflamação: 55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00071549
Número CAS: 108-62-3
UN: 1332
ADR: 4.1 III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %