Print…
Iodo solução 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
270570010 270570025
ACRO270570010EA 97.2 EUR
ACRO270570010 ACRO270570025
Iodo solução 0,1 mol ICl/l acc. Wijs
Monocloreto de Iodo
Fórmula: ClI
Ponto de Fusão: 17,2 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011354
Número CAS: 7790-99-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear red-brown to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.098 to 0.113 M