Print…
Triisopropanolamine cyclic borate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3,7,10-Trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo[3.3.3]undecane, Triisopropanolamine Borate, Triisopropanolamine Cyclic Borate
269241000 269245000
ACRO269241000EA 175 EUR
ACRO269241000 ACRO269245000
Triisopropanolamine cyclic borate 98+%
Triisopropanolamine cyclic borate
CAS No.: 101-00-8
Fórmula: C₉H₁₈BNO₃
Ponto de Fusão: 150…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791298
Número CAS: 101-00-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 157 °C
GC ≥98.0 %