Print…
2-Thiophenemethanethiol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Mercaptomethyl)thiophene, Thenyl Mercaptan
265110010 265110050
ACRO265110010EA 165 EUR
ACRO265110010 ACRO265110050
2-Thiophenemethanethiol 98%
2-Thiophenemethanethiol
CAS No.: 6258-63-5
Fórmula: C₅H₆S₂
Ponto de ebulição: 90 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00107135
Número CAS: 6258-63-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %