Print…
4-Piperidineethanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
263650010 263650100
ACRO263650010EA 30.8 EUR
ACRO263650010 ACRO263650100
4-Piperidineethanol 97%
4-Piperidineethanol
Appearance: White Low melting crystalline solid
Fórmula: C₇H₁₅NO
Ponto de ebulição: 131…136 °C (17 mmHg)
Ponto de Fusão: 45…50 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006008
Número CAS: 622-26-4
Encomendar
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %