Print…
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ensulizole, Phenylbenzimidazole sulphonic acid, 1H-Benzimidazole-5-sulphonic acid
259700250 259700050 259702500
ACRO259700250EA 40.4 EUR
ACRO259700250 ACRO259700050 ACRO259702500
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
CAS No.: 27503-81-7
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂O₃S
Peso Molecular: 274.29 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053007
Número CAS: 27503-81-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %