Print…
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
259110050 259110250 259111000
ACRO259110050EA 45.4 EUR
ACRO259110050 ACRO259110250 ACRO259111000
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
CAS No.: 13349-82-1
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 150 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,01 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074931
Número CAS: 13349-82-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Tertiary base ≥94 %
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %