Print…
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
258610100 258610500 258610010
ACRO258610100EA 286 EUR
ACRO258610100 ACRO258610500 ACRO258610010
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS No.: 15687-27-1
Fórmula: C₁₃H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 157 °C (4 mmHg)
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010393
Número CAS: 15687-27-1
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %