Print…
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
255340050 255340250
ACRO255340050EA 208 EUR
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 112 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062805
Número CAS: 826-34-6
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %