Print…
Ethylmagnesium chloride 25% (w/w) 2.7 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
252578000 252571000
252578000.EA 257 EUR
252578000. 252571000.
Ethylmagnesium chloride 25% (w/w) 2.7 M em THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium chloride
CAS No.: 2386-64-3
Fórmula: C₂H₅ClMg
Peso Molecular: 88.82 g/mol
Densidade: 1 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000472
Número CAS: 2386-64-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 24 to 26 %