Print…
Theophyllin, anidro 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
250310050 250312500 250310010
ACRO250310050EA 30.8 EUR
ACRO250310050 ACRO250312500 ACRO250310010
Theophyllin, anidro 99+%
Theophyllin
Fórmula: C₇H₈N₄O₂
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de Fusão: 270…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079619
Número CAS: 58-55-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %