Print…
Phytic acid 50% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
235370010 235372500 235370025
ACRO235370010EA 237 EUR
ACRO235370010 ACRO235372500 ACRO235370025
Phytic acid 50% (w/w) em solução aquosa
Phytic acid
CAS No.: 83-86-3
Fórmula: C₆H₁₈O₂₄P₆
Ponto de ebulição: 105 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,37 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082309
Número CAS: 83-86-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with NaOH 45 to 55 % w/w