Print…
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
235360050 235360010
ACRO235360050EA 238 EUR
ACRO235360050 ACRO235360010
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₆H₉BrO₂
Peso Molecular: 193.04 g/mol
Ponto de ebulição: 86 °C (20 mmHg)
Densidade: 1.38 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00031518
Número CAS: 17435-72-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %