Print…
Silver lactate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
233330100 233330050 233330500
ACRO233330100EA 153 EUR
ACRO233330100 ACRO233330050 ACRO233330500
Silver lactate 96%
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Fórmula: C₃H₅AgO₃
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043279
Número CAS: 15768-18-0
Encomendar
Appearance Grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %