Print…
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
233320100 233320500
ACRO233320100EA 390 EUR
ACRO233320100 ACRO233320500
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
CAS No.: 7149-65-7
Fórmula: C₇H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 176 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064497
Número CAS: 7149-65-7
Encomendar
Appearance White to cream Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -2° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)