Print…
Erioglaucine disodium salt, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
229730050 229730250
ACRO229730050EA 35 EUR
ACRO229730050 ACRO229730250
Erioglaucine disodium salt, puro
Erioglaucine disodium salt
Appearance: Dark purple Crystalline powder
Fórmula: C₃₇H₃₆N₂O₉S₃
Ponto de Fusão: 283 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012141
Número CAS: 3844-45-9
Encomendar
Appearance Dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 625 to 630 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.25
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1000 (at lambda max.)