Print…
Violeta de cresilo (acetato), Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cresyl echt violet, Cresyl violet, Cresyl fast violet, 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt, Cresyl Violet acetate, Gentian violet
229630050 229630250
ACRO229630050EA 105 EUR
ACRO229630050 ACRO229630250
Violeta de cresilo (acetato), Puro, alta pureza corante biológico
Cresyl violet (acetate)
CAS No.: 10510-54-0
Fórmula: C₁₈H₁₅N₃O₃
Ponto de Fusão: 140…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013151
Número CAS: 10510-54-0
Encomendar
Appearance Dark green to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥65 %