Print…
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
226520050 226520250
ACRO226520050EA 81.2 EUR
ACRO226520050 ACRO226520250
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
6-Mercaptopurine monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Fórmula: C₅H₄N₄S
Ponto de Fusão: 313 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01461928
Número CAS: 6112-76-1
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9 to 13 % (K.F.)
HPLC ≥99.50 %