Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
5'-IMP 2Na hydrate, 5'-Inosinic acid disodium salt hydrate, Inosinic acid (disodium)(hydrate)(1:2:X), Inosine 5'-monophosphate disodium salt xhydrate, Disodium inosinate hydrate, Inosic acid disodium salt hydrate
226260050
226260250
226261000
ACRO226260050EA
40.9
EUR
ACRO226260050
ACRO226260250
ACRO226261000
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
CAS No.: 352195-40-5
Fórmula:
C₁₀H₁₁N₄Na₂O₈P·xH₂O Peso Molecular: 392.17 g/mol (anhy) Ponto de Fusão: 175 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00150372 Número CAS: 352195-40-5 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤28.5 % (K.F.) |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 12300 +/- 4%, on dry basis |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |