Print…
Hidrogenoortofosfato de sódio ammonio tetrahidratado 99% analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: XSodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate, Ammonium sodium phosphate dibasic tetrahydrate, Sodium ammonium phosphate tetrahydrate, Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
222640010 222640025 222642500
ACRO222640010EA 121 EUR
ACRO222640010 ACRO222640025 ACRO222642500
Hidrogenoortofosfato de sódio ammonio tetrahidratado 99% analysis_for
Sodium ammonium hydrogen phosphate tetrahydrate
CAS No.: 7783-13-3
Fórmula: NaNH₄HPO₄·4H₂O
Peso Molecular: 209.07 g/mol
Ponto de Fusão: 80 °C
Densidade: 1.54 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066970
Número CAS: 7783-13-3
Encomendar
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration with HCl ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in NH4OH)