Print…
Carnauba wax, amarelo, refinado No. 1
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
222380010 222382500 222380050
ACRO222380010EA 113 EUR
ACRO222380010 ACRO222382500 ACRO222380050
Carnauba wax, amarelo, refinado No. 1
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Ponto de Fusão: 81…86 °C
Ponto de Inflamação: 282 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130724
Número CAS: 8015-86-9
Encomendar
Appearance Yellow Flakes
Melting point 80 to 88°C
Residue after ignition ≤0.25 %
Acid value 2 to 7 mg KOH/g
Saponification value 78 to 95 mg KOH/g