Print…
Fluoreto de sódio 97%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
191270010 191270250 191275000 191270050
ACRO191270010EA 68.1 EUR
ACRO191270010 ACRO191270250 ACRO191275000 ACRO191270050
Fluoreto de sódio 97%, extra puro
Fluoreto de sódio
Fórmula: NaF
Peso Molecular: 41.99 g/mol
Ponto de ebulição: 1700
Ponto de Fusão: 993
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003524
Número CAS: 7681-49-4
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Titration ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Sodium fluosilicate ≤1 % (Na2SiF6)
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm