Print…
Kits, teste de COD, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK114 LCK614 LCK914 LCK1014 LCK1414
705-3033EA 135 EUR
705-3033 705-3037 705-3038 705-3075 705-3073
Kits, teste de COD, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Testes em cuvetes para aplicações relacionadas com água. Reagentes pré-doseados para máxima segurança.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
  • Dosagem prática e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 15 to 25 °C (protegido da luz)
Certificações: ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Acessórios: Os testes estão aprovados oficialmente para muitos dos limites de deteção legalmente exigidos.