Print…
Luvas resistentes ao frio, uvex unilite thermo plus
Fornecedor: UVEX
6059208 6059209 6059210 6059211
112-4526EA 93.6 EUR
112-4526 112-4527 112-4528 112-4529
Luvas resistentes ao frio, uvex unilite thermo plus
Luvas
Estas luvas de segurança de inverno apresentam uma construção de camada dupla: A luva interior é composta por acrílico e por uma nova mistura de lã. A luva exterior é composta por poliamida/elastano. As luvas têm um revestimento de polímero flexível nas palmas das mãos, nos dedos e, parcialmente, nas costas das mãos.
  • O revestimento extremamente robusto é flexível, mesmo a temperaturas baixas
  • A construção de camada dupla garante um isolamento eficaz
  • Excelente destreza, elevada flexibilidade
  • Resistência mecânica
São ideais para condutores de empilhadores e para utilização em armazéns refrigerados ou em condições de frio. Para utilização em áreas secas e ligeiramente humedecidas.
Certificações: EN 388 (3131X), EN 511 (010)