Print…
VWR®, Absorventes - tapetes, rolos e barreiras para derrames de químicos
Fornecedor: VWR Collection
121-0142EA 80.3 EUR
121-0142 121-0145 121-0139
VWR®, Absorventes - tapetes, rolos e barreiras para derrames de químicos
Materiais para controlo de derrames
Absorventes e produtos de contenção de derrames da VWR® para ajudar a manter os seus colaboradores e o ambiente de trabalho seguros face a derrames inesperados, fugas, gotejamentos ou outros acidentes.
  • Absorvem uma ampla gama de produtos químicos, incluindo ácidos e bases
  • Químicamente inertes: não se degradam nem causam reações químicas perigosas com o líquido absorvido
  • Cor verde - identificação de líquidos perigosos
  • A cor verde permite ao utilizador identificar e separar resíduos perigosos para eliminação, resultando na redução de custos nos resíduos
  • Não podem ser deixados no exterior pois absorvem água
Para uso com produtos químicos.
Colour: Green.