Print…
VWR®, Absorventes - tapetes, rolos e barreiras para derrames de óleo, branco
Fornecedor: VWR Collection
121-0137EA 175 EUR
121-0137 121-0143
VWR®, Absorventes - tapetes, rolos e barreiras para derrames de óleo, branco
Materiais para controlo de derrames
Os absorventes VWR® e os produtos para controlo de derrames ajudam a manter os funcionários e o ambiente de trabalho a salvo de derrames, vazamentos ou pingos inesperados ou outros acidentes.
  • Absorve óleo e líquidos à base de petróleo
  • Não absorve líquidos à base de água
  • Pode ser usado ao ar livre, pois não absorve água
Colour: White