Print…
VWR®, Absorventes - tapetes, rolos e barreiras para derrames de óleo, água e químicos, cinza
Fornecedor: VWR Collection
121-0138EA 163 EUR
121-0138 121-0141 121-0144
VWR®, Absorventes - tapetes, rolos e barreiras para derrames de óleo, água e químicos, cinza
Materiais para controlo de derrames
Os absorventes VWR® e os produtos para controlo de derrames ajudam a manter os funcionários e o ambiente de trabalho a salvo de derrames, vazamentos ou pingos inesperados ou outros acidentes.
  • Absorventes - tapetes, rolos e barreiras para derrames de óleo, água e químicos, cinza
For use with chemicals, oil and water.
Colour: Grey